Drukuj
Chlorek pentafluorobenzoilu ≥98.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41331.0005 8.41331.0025
8.41331.0005EA 354 PLN
8.41331.0005 8.41331.0025
Chlorek pentafluorobenzoilu ≥98.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorek pentafluorobenzoilu
Formuła: C₇ClF₅O
Temp. Wrzenia: 158 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000657
Numer CAS: 2251-50-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-842-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, area%) ≥98.0%
Identity (IR) Passes test
Boiling Point 158 - 159 °C (1013 hPa)
Density 1.664 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) acidic