Chlorek pentafluorobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12420.06
A12420.14
A12420.22
A12420.06EA
485
PLN
A12420.06
A12420.14
A12420.22
Chlorek pentafluorobenzoilu ≥98%
Chlorek pentafluorobenzoilu
Purity: 98%
CAS No.: 2251-50-5
Molecular Formula: C7ClF5O
Formula Weight: 230.52
Refractive Index: 1.4535
Boiling Point: 158-159°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000657
Formuła:
C₇ClF₅O Temp. Wrzenia: 158…159 °C Gęstość: 1,668 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000657 Numer CAS: 2251-50-5 Numer WE (dawny EINECS): 218-842-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |