Drukuj
Chlorek pentafluorobenzoilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
147120050 147120250 147121000
ACRO147120050EA 261 PLN
ACRO147120050 ACRO147120250 ACRO147121000
Chlorek pentafluorobenzoilu 98%
Chlorek pentafluorobenzoilu
Formuła: C₇ClF₅O
Temp. Wrzenia: 158 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,6 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000657
Numer CAS: 2251-50-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-842-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %