Chlorek 4-fluorobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
p-Fluorobenzoyl chloride
A12946.14
A12946.22
A12946.36
A12946.14EA
270
PLN
A12946.14
A12946.22
A12946.36
Chlorek 4-fluorobenzoilu ≥98%
Chlorek 4-fluorobenzoilu
Purity: 98%
CAS No.: 403-43-0
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5320
Odour: Acidic
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 193°
Beilstein Reference: 386215
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000684
Formuła:
C₇H₄ClFO Temp. Wrzenia: 193 °C Temp. topnienia: 10…12 °C Gęstość: 1,326 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000684 Numer CAS: 403-43-0 Numer WE (dawny EINECS): 206-961-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |