Drukuj
Chlorek 4-fluorobenzoilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
152950250 152951000
ACRO152950250EA 213 PLN
ACRO152950250 ACRO152951000
Chlorek 4-fluorobenzoilu 98%
Chlorek 4-fluorobenzoilu
Formuła: C₇H₄ClFO
Temp. Wrzenia: 82 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 9 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000684
Numer CAS: 403-43-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-961-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5299 to 1.5319 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %