Chlorek 3-fluorobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Fluorobenzoylchloride, m-Fluorobenzoyl chloride
L09152.06
L09152.14
L09152.06EA
194
PLN
L09152.06
L09152.14
Chlorek 3-fluorobenzoilu ≥98%
Chlorek 3-fluorobenzoilu
Purity: 98%
CAS No.: 1711-07-5
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5285
Odour: Pungent
Melting Point: -30°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 636610
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000670
Formuła:
C₇H₄ClFO Temp. Wrzenia: 188…189 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 1,320 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000670 Numer CAS: 1711-07-5 Numer WE (dawny EINECS): 216-977-3 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |