3,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,4-difluorobenzoylchloride
L08188.06
L08188.14
L08188.06EA
443
PLN
L08188.06
L08188.14
3,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
3,4-Difluorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 76903-88-3
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 4177619
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009930
Formuła:
C₇H₃ClF₂O Temp. Wrzenia: 185…186 °C Gęstość: 1,402 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009930 Numer CAS: 76903-88-3 Numer WE (dawny EINECS): 278-570-7 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |