Chlorek 2-Fluorobenzoilu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
o-Fluorobenzoyl chloride
A16096.14
A16096.22
A16096.36
A16096.14EA
290
PLN
A16096.14
A16096.22
A16096.36
Chlorek 2-Fluorobenzoilu ≥97%
Chlorek 2-Fluorobenzoilu
Purity: 97%
CAS No.: 393-52-2
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5365
Odour: Pungent
Melting Point: 4-6°
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 636864
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000656
Formuła:
C₇H₄ClFO Temp. Wrzenia: 207 °C Temp. topnienia: 4…6 °C Gęstość: 1,331 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000656 Numer CAS: 393-52-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-887-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |