Chlorek 2,6-difluorobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11286.22
A11286.06
A11286.14
A11286.22EA
1550
PLN
A11286.22
A11286.06
A11286.14
Chlorek 2,6-difluorobenzoilu ≥98%
Chlorek 2,6-difluorobenzoilu
Purity: 98%
CAS No.: 18063-02-0
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 72°(162°F)
Refractive Index: 1.4988
Boiling Point: 72-77°/13mm
Beilstein Reference: 639438
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000659
Formuła:
C₇H₃ClF₂O Temp. Wrzenia: 72…77 °C (13 mmHg) Gęstość: 1,407 Temp. Zapłonu: 72 °C (162 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000659 Numer CAS: 18063-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 241-971-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |