2,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17920.06
A17920.14
A17920.06EA
372
PLN
A17920.06
A17920.14
2,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
2,4-Difluorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 72482-64-5
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5145
Boiling Point: 96-98°/15mm
Beilstein Reference: 4800566
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000658
Formuła:
C₇H₃ClF₂O Temp. Wrzenia: 96…98 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,437 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000658 Numer CAS: 72482-64-5 Numer WE (dawny EINECS): 276-690-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |