Chlorek 2,4,6-trifluorobenzoilu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,4,6-trifluorobenzoylchloride
B20323.03
B20323.06
B20323.03EA
395
PLN
B20323.03
B20323.06
Chlorek 2,4,6-trifluorobenzoilu ≥97%
Chlorek 2,4,6-trifluorobenzoilu
Purity: 97%
CAS No.: 79538-29-7
Molecular Formula: C7H2ClF3O
Formula Weight: 194.54
Refractive Index: 1.4840
Boiling Point: 167-168°
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00070810
Formuła:
C₇H₂ClF₃O Temp. Wrzenia: 167…168 °C Temp. topnienia: 41 °C Gęstość: 1,499 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070810 Numer CAS: 79538-29-7 Jednostka: 1760 ADR: 8,II |