4-Fluorophthalonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Fluorobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Fluoro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Fluoro-1,2-dicyanobenzene
B22624.03
B22624.06
B22624.03EA
850
PLN
B22624.03
B22624.06
4-Fluorophthalonitrile ≥98%
4-Fluorophthalonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 65610-14-2
Molecular Formula: C8H3FN2
Formula Weight: 146.12
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 2443236
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00210430
Formuła:
C₈H₃FN₂ Temp. Wrzenia: 294 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 100…102 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210430 Numer CAS: 65610-14-2 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,II |