Drukuj
4-Fluorobenzonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
139416-25G 139416-5G
SIAL139416-25GEA 281 PLN
SIAL139416-25G SIAL139416-5G
4-Fluorobenzonitryl, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzonitryl
Formuła: C₇H₄FN
Temp. Wrzenia: 188 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 37…40 °C
Gęstość: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001812
Numer CAS: 1194-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-784-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III