Drukuj
2-Fluorobenzonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: o-Fluorobenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
196649-25G 196649-5G
SIAL196649-25GEA 203 PLN
SIAL196649-25G SIAL196649-5G
2-Fluorobenzonitryl, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobenzonitryl
Formuła: C₇H₄FN
Temp. Wrzenia: 190 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 35…37 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001773
Numer CAS: 394-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-897-7
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III