6-Fluoroveratraldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
B21202.03
B21202.06
B21202.14
B21202.03EA
358
PLN
B21202.03
B21202.06
B21202.14
6-Fluoroveratraldehyde ≥98%
6-Fluoroveratraldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 71924-62-4
Molecular Formula: C9H9FO3
Formula Weight: 184.17
Melting Point: 98-100°
Beilstein Reference: 2109343
Formuła:
C₉H₉FO₃ Temp. topnienia: 98…100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061108 Numer CAS: 71924-62-4 |