4-(Trifluorometoksy)benzaldehyd 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10671.14
A10671.06
A10671.14EA
1220
PLN
A10671.14
A10671.06
4-(Trifluorometoksy)benzaldehyd 96%
4-(Trifluorometoksy)benzaldehyd
Purity: 96%
CAS No.: 659-28-9
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 93°/27mm
Beilstein Reference: 1949135
MDL No.: MFCD00041530
Formuła:
C₈H₅F₃O₂ MW: 190.12 g/mol Temp. Wrzenia: 93 °C (27 mmHg) Gęstość: 1.331 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041530 Numer CAS: 659-28-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-531-4 |