Drukuj
4-(Trifluorometoksy)benzaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
293500100 293500010
ACRO293500100EA 615 PLN
ACRO293500100 ACRO293500010
4-(Trifluorometoksy)benzaldehyd 99%
4-(Trifluorometoksy)benzaldehyd
Formuła: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C (16 mmHg)
Gęstość: 1.33 g/cm³
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041530
Numer CAS: 659-28-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-531-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %