3-(Difluorometoksy)benzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26580.03
H26580.06
H26580.03EA
715
PLN
H26580.03
H26580.06
3-(Difluorometoksy)benzaldehyd ≥97%
3-(Difluorometoksy)benzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 85684-61-3
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
MDL No.: MFCD00236222
Formuła:
C₈H₆F₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236222 Numer CAS: 85684-61-3 Numer WE (dawny EINECS): None |