2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20840.06
B20840.14
B20840.22
B20840.06EA
410
PLN
B20840.06
B20840.14
B20840.22
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 96%
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Purity: 96%
CAS No.: 94651-33-9
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 77°/20mm
Beilstein Reference: 6137162
MDL No.: MFCD00042405
Formuła:
C₈H₅F₃O₂ Temp. Wrzenia: 77 °C (20 mmHg) Gęstość: 1,330 Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042405 Numer CAS: 94651-33-9 |