Drukuj
Pentafluorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
103748-10G 103748-2.5G
SIAL103748-10GEA 631 PLN
SIAL103748-10G SIAL103748-2.5G
Pentafluorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Pentafluorobenzaldehyd
Formuła: C₇HF₅O
Temp. Wrzenia: 164 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 24 °C
Gęstość: 1,7518 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003303
Numer CAS: 653-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-502-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III