Drukuj
3,4-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
265160-25G 265160-5G
SIAL265160-25GEA 671 PLN
SIAL265160-25G SIAL265160-5G
3,4-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄F₂O
Temp. Wrzenia: 53 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010328
Numer CAS: 34036-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 422-180-3