Drukuj
2-Fluorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
F4807-100G F4807-10G
SIALF4807-100GEA 343 PLN
SIALF4807-100G SIALF4807-10G
2-Fluorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 175
Temp. topnienia: –44.5 °C
Gęstość: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 55
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003302
Numer CAS: 446-52-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-171-2
Jednostka: 1989
ADR: 3 III