Drukuj
2,4-Difluorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
265179-25G 265179-5G
SIAL265179-25GEA 405 PLN
SIAL265179-25G SIAL265179-5G
2,4-Difluorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄F₂O
MW: 142.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C (42 mmHg)
Gęstość: 1.299 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010326
Numer CAS: 1550-35-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-287-2
Jednostka: 1989
ADR: 3 III