Kwas 3-(trifluorometoksy)fenyloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethoxy)phenyl)borane
L19775.03
L19775.06
L19775.03EA
348
PLN
L19775.03
L19775.06
Kwas 3-(trifluorometoksy)fenyloboronowy ≥98%
Kwas 3-(trifluorometoksy)fenyloboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 179113-90-7
Molecular Formula: C7H6BF3O3
Formula Weight: 205.93
Melting Point: ca 80°
Beilstein Reference: 7531456
Formuła:
C₇H₆BF₃O₃ MW: 205.93 g/mol Temp. topnienia: ∼ 80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01320697 Numer CAS: 179113-90-7 |