Kwas pentafluorofenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22922.06
B22922.14
B22922.06EA
866
PLN
B22922.06
B22922.14
Kwas pentafluorofenyloboronowy ≥97%
Kwas pentafluorofenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 1582-24-7
Molecular Formula: C6H2BF5O2
Formula Weight: 211.88
Melting Point: 250-255°
Beilstein Reference: 3033960
Formuła:
C₆H₂BF₅O₂ Temp. topnienia: 250…255 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01074663 Numer CAS: 1582-24-7 |