Kwas 4-fluorofenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15991.03
A15991.06
A15991.14
A15991.03EA
147
PLN
A15991.03
A15991.06
A15991.14
Kwas 4-fluorofenyloboronowy ≥97%
Kwas 4-fluorofenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 1765-93-1
Molecular Formula: C6H6BFO2
Formula Weight: 139.92
Melting Point: 260-265°
Beilstein Reference: 2829653
Formuła:
C₆H₆BFO₂ Temp. topnienia: 260…265 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039136 Numer CAS: 1765-93-1 |