Drukuj
Kwas 4-fluorofenyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
334100010 334100050 334100250
ACRO334100010EA 96 PLN
ACRO334100010 ACRO334100050 ACRO334100250
Kwas 4-fluorofenyloboronowy 97%
Formuła: C₆H₆BFO₂
Temp. topnienia: 255…259 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039136
Numer CAS: 1765-93-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %