Drukuj
Kwas 3-fluorofenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluorobenzeneboronic acid, (3-Fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-fluorophenyl)borane, (3-Fluorophenyl)metaboric acid
B21247.03 B21247.06 B21247.14
B21247.03EA 202 PLN
B21247.03 B21247.06 B21247.14
Kwas 3-fluorofenyloboronowy ≥97%
Kwas 3-fluorofenyloboronowy
Purity: 97% CAS No.: 768-35-4 Molecular Formula: C6H6BFO2 Formula Weight: 139.92 Melting Point: 212-215° Beilstein Reference: 3030632
Formuła: C₆H₆BFO₂
Temp. topnienia: 212…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236042
Numer CAS: 768-35-4