Drukuj
Kwas 3-fluorofenyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
345640010 345640050 345640250
ACRO345640010EA 180 PLN
ACRO345640010 ACRO345640050 ACRO345640250
Kwas 3-fluorofenyloboronowy 97%
Kwas 3-fluorofenyloboronowy
Formuła: C₆H₆BFO₂
Temp. topnienia: 211…212 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00236042
Numer CAS: 768-35-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %