3,5-Difluorophenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
L17425.03
L17425.06
L17425.03EA
254
PLN
L17425.03
L17425.06
3,5-Difluorophenylboronic acid ≥97%
3,5-Difluorophenylboronic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 156545-07-2
Molecular Formula: C6H5BF2O2
Formula Weight: 157.91
Melting Point:
Formuła:
C₆H₅BF₂O₂ MW: 157.91 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318138 Numer CAS: 156545-07-2 |