Kwas 3,4,5-trifluorofenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(3,4,5-Trifluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,4,5-trifluorophenyl)borane, 3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid, (3,4,5-Trifluorophenyl)boronic acid
L18519.03
L18519.MD
L18519.03EA
1320
PLN
L18519.03
L18519.MD
Kwas 3,4,5-trifluorofenyloboronowy ≥97%
Kwas 3,4,5-trifluorofenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 143418-49-9
Molecular Formula: C6H4BF3O2
Formula Weight: 175.90
Melting Point: 275-279°
Beilstein Reference: 7371914
Formuła:
C₆H₄BF₃O₂ Temp. topnienia: 275…279 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093069 Numer CAS: 143418-49-9 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |