Kwas 2-fluorofenyloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dihydroxy(2-fluorophenyl)borane, 2-Fluorobenzeneboronic acid, (2-Fluorophenyl)metaboric acid, (2-Fluorophenyl)boronic acid
B23103.03
B23103.06
B23103.14
B23103.03EA
400
PLN
B23103.03
B23103.06
B23103.14
Kwas 2-fluorofenyloboronowy ≥98%
Kwas 2-fluorofenyloboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 1993-03-9
Molecular Formula: C6H6BFO2
Formula Weight: 139.92
Melting Point: 100-108°
Beilstein Reference: 3030413
Formuła:
C₆H₆BFO₂ Temp. topnienia: 100…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00674013 Numer CAS: 1993-03-9 |