Drukuj
Kwas 2-fluorofenyloboronowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dihydroxy(2-fluorophenyl)borane, 2-Fluorobenzeneboronic acid, (2-Fluorophenyl)metaboric acid, (2-Fluorophenyl)boronic acid
359340010 359340050
ACRO359340010EA 280 PLN
ACRO359340010 ACRO359340050
Kwas 2-fluorofenyloboronowy 98%
Kwas 2-fluorofenyloboronowy
Formuła: C₆H₆BFO₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00674013
Numer CAS: 1993-03-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %