Kwas 2,5-difluorofenyloboronowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2,5-Difluorophenyl)boronic acid, 2,5-Difluorobenzeneboronic acid, (2,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,5-difluorophenyl)borane
B24113.03
B24113.06
B24113.14
B24113.03EA
198
PLN
B24113.03
B24113.06
B24113.14
Kwas 2,5-difluorofenyloboronowy 96%
Kwas 2,5-difluorofenyloboronowy
Purity: 96%
CAS No.: 193353-34-3
Molecular Formula: C6H5BF2O2
Formula Weight: 157.91
Beilstein Reference: 8833254
MDL No.: MFCD01863171
Formuła:
C₆H₅BF₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01863171 Numer CAS: 193353-34-3 |