Kwas 2,4-difluorofenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23821.06
B23821.14
B23821.06EA
564
PLN
B23821.06
B23821.14
Kwas 2,4-difluorofenyloboronowy ≥97%
Kwas 2,4-difluorofenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 144025-03-6
Molecular Formula: C6H5BF2O2
Formula Weight: 157.91
Melting Point: 247-250°
Beilstein Reference: 8616257
Formuła:
C₆H₅BF₂O₂ Temp. topnienia: 247…250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318998 Numer CAS: 144025-03-6 |