Drukuj
Kwas 2,4-difluorofenyloboronowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
359130010 359130100 359130500
ACRO359130010EA 119 PLN
ACRO359130010 ACRO359130100 ACRO359130500
Kwas 2,4-difluorofenyloboronowy 98%
Kwas 2,4-difluorofenyloboronowy
Formuła: C₆H₅BF₂O₂
Temp. topnienia: 247…250 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01318998
Numer CAS: 144025-03-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 247 to 251 °C
HPLC ≥97.5 %