Kwas 2,4,6-trifluorofenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
L19402.03
L19402.06
L19402.03EA
296
PLN
L19402.03
L19402.06
Kwas 2,4,6-trifluorofenyloboronowy ≥97%
Kwas 2,4,6-trifluorofenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 182482-25-3
Molecular Formula: C6H4BF3O2
Formula Weight: 175.90
Melting Point: ca 235°
Beilstein Reference: 8549766
Formuła:
C₆H₄BF₃O₂ Temp. topnienia: ∼ 235 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01863169 Numer CAS: 182482-25-3 |