Drukuj
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H27858.14 H27858.06
H27858.14EA 4270 PLN
H27858.14 H27858.06
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 247564-72-3 Molecular Formula: C6H4BF3O2 Formula Weight: 175.90 Melting Point: 99-101° MDL No.: MFCD01863165
Formuła: C₆H₄BF₃O₂
Temp. topnienia: 99…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863165
Numer CAS: 247564-72-3