Drukuj
VWR®, szkiełka zegarkowe
Dostawca: VWR Collection
216-2181EA 292 PLN
216-2181 216-2182 216-2183 216-2184 216-2185 216-2186 216-2187 216-2188 216-2189
VWR®, szkiełka zegarkowe
Szkiełka zegarkowe
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysokie temperatury
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo dużą odporność na zmiany temperatury
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie i sterylizacji
Szkła zegarkowe mają wklęsły kształt i mogą być używane do odparowywania cieczy, utrzymywania ciał stałych podczas ważenia lub jako pokrywy do naczyń.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable