Drukuj
salicylan fenylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl Salicylate
B20686.22 B20686.36
B20686.22EA 283 PLN
B20686.22 B20686.36
salicylan fenylu ≥99%
salicylan fenylu
Purity: 99% CAS No.: 118-55-8 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 160°(320°F) Physical Form: Crystalline powder Melting Point: 41-45° Boiling Point: 172-174°/12mm Beilstein Reference: 393969 Merck Reference: 14,7310 MDL No.: MFCD00002213
Formuła: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 172…174 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 41…45 °C
Gęstość: 1.307 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 160 °C (320 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002213
Numer CAS: 118-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-259-2
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,07464