Drukuj
Benzoesan fenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Benzoic acid phenyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
142719-100G 142719-5G
SIAL142719-100GEA 288 PLN
SIAL142719-100G SIAL142719-5G
Benzoesan fenylu, Sigma-Aldrich®
Benzoesan fenylu
Formuła: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 299
Temp. topnienia: 66…69 °C
Gęstość: 1.041 g/cm³ (131 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003072
Numer CAS: 93-99-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-293-2
Klasyfikacja Merck : 12,07429