Drukuj
Kwas trimelitowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B4589-100G B4589-5G
SIALB4589-100GEA 967 PLN
SIALB4589-100G SIALB4589-5G
Kwas trimelitowy, Sigma-Aldrich®
Kwas trimelitowy
Formuła: C₉H₆O₆
Temp. Wrzenia: 107…113 °C (0,1 mmHg)
Temp. topnienia: 240…245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002470
Numer CAS: 528-44-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-432-3
Klasyfikacja Merck : 12,09832