Drukuj
wodoroftalan potasu ≥99.5% (by titrimetric analysis) for HPLC, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
96148-250G 96148-50G
96148-250GEA 1110 PLN
96148-250G 96148-50G
wodoroftalan potasu ≥99.5% (by titrimetric analysis) for HPLC, Fluka™
wodoroftalan potasu
Formuła: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 378 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 295…300 °C
Gęstość: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013070
Numer CAS: 877-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-889-4
Klasyfikacja Merck : 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.5 - 100.5 %
pH (10 %) 3.5 - 5.0
Solution 20 g to 200 mL (H₂O) complying
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 350 nm Max. 0.02
Absorbance at 340 nm Max. 0.03
Absorbance at 330 nm Max. 0.05