Drukuj
wodoroftalan potasu ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
26948.146EA 470 PLN
26948.146 26948.237 26948.294 26948.260
wodoroftalan potasu ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
wodoroftalan potasu
Formuła: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204.22 g/mol
Temp. topnienia: 295…300 °C
Gęstość: 1.6362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013070
Numer CAS: 877-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-889-4
Klasyfikacja Merck : 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.2 %
Sulphur compounds (as SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm