Drukuj
wodoroftalan potasu ACS acidimetric standard
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
424061000 424065000 424060025
ACRO424061000EA 249 PLN
ACRO424061000 ACRO424065000 ACRO424060025
wodoroftalan potasu ACS acidimetric standard
wodoroftalan potasu
Formuła: HOOCC₆H₄COOK
Gęstość: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013070
Numer CAS: 877-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-889-4
Klasyfikacja Merck : 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 4.00 to 4.02 (0.05M at 25.0 +/- 0.2°C)
Titration with NaOH 99.95 to 100.05 % (On dried basis)
Chlorine compounds (as Cl) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %