Drukuj
wodoroftalan potasu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
417955000 417950025
ACRO417955000EA 581 PLN
ACRO417955000 ACRO417950025
wodoroftalan potasu 99+%
wodoroftalan potasu
Formuła: HOOCC₆H₄COOK
Gęstość: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013070
Numer CAS: 877-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-889-4
Klasyfikacja Merck : 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
GC ≥97.5 %