Drukuj
wodoroftalan potasu 99.99% acidimetric standard
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
177121000 177125000 177120025
ACRO177121000EA 275 PLN
ACRO177121000 ACRO177125000 ACRO177120025
wodoroftalan potasu 99.99% acidimetric standard
wodoroftalan potasu
Formuła: HOOCC₆H₄COOK
Gęstość: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013070
Numer CAS: 877-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-889-4
Klasyfikacja Merck : 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 99.95 to 100.05 %
pH 3.8 to 4 (5 % at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤60 ppm
Chlorine compounds ≤30 ppm (as Cl)
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm