kwas tereftalowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12527.0C
A12527.30
A12527.36
A12527.0CEA
4910
PLN
A12527.0C
A12527.30
A12527.36
kwas tereftalowy ≥98%
kwas tereftalowy
Purity: 98+%
CAS No.: 100-21-0
Molecular Formula: C8H6O4
Formula Weight: 166.13
Flash Point: 260°(500°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 1909333
Merck Reference: 14,9162
MDL No.: MFCD00002558
Formuła:
C₈H₆O₄ Temp. Wrzenia: 392 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 402 °C (subl.) Gęstość: 1,510 Temp. Zapłonu: 260 °C (500 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002558 Numer CAS: 100-21-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-830-0 Klasyfikacja Merck : 14,9162 |