Kwas izoftalowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14445.0B
A14445.0I
A14445.30
A14445.0BEA
287
PLN
A14445.0B
A14445.0I
A14445.30
Kwas izoftalowy ≥99%
Kwas izoftalowy
Purity: 99%
CAS No.: 121-91-5
Molecular Formula: C8H6O4
Formula Weight: 166.13
Melting Point: 344-348° subl.
Beilstein Reference: 1909332
Merck Reference: 14,5197
MDL No.: MFCD00002516
Formuła:
C₈H₆O₄ Temp. Wrzenia: 119…121 °C (6 mmHg) Temp. topnienia: 344…348 °C (subl.) Gęstość: 1,540 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002516 Numer CAS: 121-91-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-506-4 Klasyfikacja Merck : 14,5197 |