Drukuj
Kwas izoftalowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
122650020 122650050 122655000
ACRO122650020EA 422 PLN
ACRO122650020 ACRO122650050 ACRO122655000
Kwas izoftalowy 99%
Kwas izoftalowy
Formuła: C₈H₆O₄
Temp. Wrzenia: 119 - 121 °C (6 -rr)
Temp. topnienia: 341…343 °C
Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002516
Numer CAS: 121-91-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-506-4
Klasyfikacja Merck : 13,05216
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.0015 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Cobalt (Co) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Impurity ≤0.0025 % 3-Carboxy benzaldehyde